Learn More
m-Toluamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027579
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11415897
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24442.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 618-47-3 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-47-3
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.166
Numéro MDL MFCD00007990
Clé InChI WGRPQCFFBRDZFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluamide, benzamide, 3-methyl, m-methylbenzamide, 3-methyl-benzamide, benzamide, 3-methyl-9ci, meta-toluamide, 3-methylbenzamide, acmc-1b8qe, 3-methylbenzenecarboximidic acid
CID PubChem 69253
Nom IUPAC 3-méthylbenzamide
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluamide
Point de fusion 93°C to 96°C
Quantité 25 g
Beilstein 1857374
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 99%