Learn More
Acide m-toluique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-200994 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
Code produit. 10573111
Marque: Thermo Scientific Acros 139050050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-04-7
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002523
Clé InChI GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
CID PubChem 7418
ChEBI CHEBI:10589
Nom IUPAC Acide 3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 108°C to 112°C
Couleur Beige / jaune à jaune
Densité 1.05
Point d’ébullition 263°C
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, 475
Merck Index 14, 9535
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin