Learn More
M-tolunitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10091820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10091820
Marque: Thermo Scientific Acros 158010050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 620-22-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-22-4
Formule moléculaire C8H7N
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00001808
Clé InChI BOHCMQZJWOGWTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-tolunitrile, 3-cyanotoluene, benzonitrile, 3-methyl, m-cyanotoluene, 3-tolunitrile, m-toluonitrile, m-tolylnitrile, m-toluenenitrile, m-methylbenzonitrile, m-tolynitrile
CID PubChem 12104
Nom IUPAC 3-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Tolunitrile
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -23°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 99°C to 101°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CN
Indice de réfraction 1.5246 to 1.5266
Quantité 5 g
Beilstein 09, 477
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: solunle in methanol,ethanol,dioxane
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Tolunitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.