Learn More
Chlorure de m-toluoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10163630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10163630 500 g Flacon en verre 500g
10784081 5 g Flacon en verre 5g
10367230 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10163630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153415000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-06-4
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.6
Numéro MDL MFCD00000681
Clé InChI YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
CID PubChem 74375
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthylbenzoyle
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluoyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 86.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4COCl
Indice de réfraction 1.5475 to 1.5495
Quantité 500 g
Beilstein 09, 477
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Toluoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.