Learn More
Chlorhydrate de m-tolylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480264
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11480264
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13667.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 637-04-7 | C7H11ClN2 | 158.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-04-7
Formule moléculaire C7H11ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 158.63
Numéro MDL MFCD00012932
Clé InChI SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylphenylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazinium 1+ chloride, 3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-methylphenylhydrazine hcl, m-tolyhydrazine hydrochloride, 1-3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-tolylhydrazine hydrochloride, 3-methyl phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methylphenyl-, monohydrochloride
CID PubChem 71562
Nom IUPAC hydrogen (3-methylphenyl)hydrazine chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=CC(NN)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Tolylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼193°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3563995
Poids de la formule 158.63
Pourcentage de pureté 98%