Learn More
M-xylène, pur, Fisher Chemical
Code produit 10182350 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10182350 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10182350 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur X/0350/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
CAS 108-38-3
Tension de vapeur 8mbar at 20°C
Viscosité 0.62 mPaS at 20°C
Densité de vapeur &3.66
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL MFCD00008536
Couleur Incolore
Point de fusion -48°C
Point d’ébullition 139°C
Clé InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Nom IUPAC 1,3-xylene
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
CID PubChem 7929
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:28488
Poids de la formule 106.17g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Xylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H312-Nocif par contact cutané.