Learn More
Brady™ Chemical Resistant Cryogenic Polypropylene Labels
Click to view available options
Couleur:
Noir sur blanc
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Specialized - Labels outlast extremes and are ideal for laboratory identification on vials, centrifuge tubes and test tubes
- Durable - Labels resist chemicals, liquid nitrogen, other harsh environments and a high/low temperature range of -80° to 70°C
- Adhesive - Made with a permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth surfaces like glass, copper and stainless steel
- Certifications - RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- For material specific performance and properties, please refer to the Technical Data Sheet (TDS)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Printer Kit |
| Couleur | Noir sur blanc |
| Type d’affichage | None |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
| Matériau | Polypropylène |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longueur (impériale) | 25 ft. |
| Largeur (impériale) | 1 in. |
| Longueur (métrique) | 7.62 m |
| Largeur (métrique) | 25.40 mm |
| Afficher plus |