Learn More
Brady™ Étiqueteuse M610
Code produit. p-200000134
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY (UE)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17885225
Marque: Brady™ 317797
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’une durabilité optimale. Réalisez plus de tâches grâce à des fonctionnalités améliorées, telles que la résistance aux chocs de norme militaire, des températures d’utilisation inférieures à zéro et le plus large éventail d’options de saisie de données.
  • Concevez et imprimez des étiquettes à l’aide d’un clavier ou d’un logiciel de bureau
  • Travaillez plus longtemps grâce à une batterie au lithium-ion Gen3 améliorée et imprimez 4 500 étiquettes en une seule charge
  • Importez et exportez facilement des fichiers d’étiquettes, listes et images générés par l’étiqueteuse via le port USB 2.0 (type A et B) et une clé USB
  • Imprimez des étiquettes à une vitesse de 50,80 mm/s
  • Bénéficiez d’une durabilité accrue grâce à une étiqueteuse résistante aux chocs de qualité militaire (MIL-STD-810G) et aux chutes de 1,80 m
  • Utilisez votre étiqueteuse à des températures comprises entre -18 et -46 °C
Spécification
Type de produit Printer
Couleur Yellow, Gray
Type d’affichage Backlit Graphic Color LCD
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 4.19 in.
Largeur (impériale) 4.22 in.
Longueur (métrique) 106.42 mm
Largeur (métrique) 107.19 mm
Hauteur (impériale) 12.93 in.
Hauteur (métrique) 328.42 mm
Capacité de couleur Monocolor
Taille d’affichage 71.12 mm
Comprend Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Basic Design Software, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
Langues Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modèle M610
Vitesse d’impression 50.8 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs USB 2.0
Poids (impériale) 3.1 lb.
Poids (métrique) 1.41 kg
Certifications/Conformité FCC Part 15 Class A
À utiliser avec (application) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (UE)
Alternate Part Number M610-QWERTY-EU