Learn More
Brady™ Étiqueteuse M611
Code produit. p-200000131
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante d’étiquettes UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17865235
Marque: Brady™ 317844
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes comme vous le souhaitez. Stockez plus de 1 000 étiquettes sur l’étiqueteuse, accédez plus facilement aux fichiers et imprimez-les de différentes façons, à la demande.
  • Créez et imprimez des étiquettes jusqu’à 50,80 mm de large
  • Imprimez des étiquettes à une vitesse de 50,80 mm/s
  • Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes comme vous le souhaitez : depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur
  • Stockez plus de 1 000 étiquettes sur l’étiqueteuse, puis imprimez-les sur le terrain
  • Créez et partagez des fichiers d’étiquettes pour les imprimer partout via Bluetooth ou Wi-Fi
  • Conception légère et compacte
  • Connexion jusqu’à 5 utilisateurs via Bluetooth
Spécification
Type de produit Imprimante d’étiquettes UE
Couleur Blue, Gray
Type d’affichage Backlit Graphic Color LCD Touchscreen
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 10.97 in.
Largeur (impériale) 4.46 in.
Longueur (métrique) 278.75 mm
Largeur (métrique) 113.28 mm
Hauteur (impériale) 4.55 in.
Hauteur (métrique) 115.66 mm
Capacité de couleur Monocolor
Taille d’affichage 88.9 mm
Comprend Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation Basic Design Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
Langues Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 256 MB Flash, 512 MB RAM
Modèle M611
Vitesse d’impression 50.8 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II), USB 2.0, Wi-Fi
Poids (impériale) 3.52 lb.
Poids (métrique) 1.6 kg
Certifications/Conformité FCC Part 15 Class A
À utiliser avec (application) Asset Tracking, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Safety Identification
Garantie 2 years
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Alternate Part Number M611-EU-BT-W