Learn More
Brady™ M611 Label Printer
Code produit. 30242839
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30242839
Marque: Brady™ 322920
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Store more than 1,000 labels on board, access files easier and print multiple ways to create labels in the office and share to the field to print anywhere, anytime.
  • Create and print up to 50.80 mm width labels
  • Print labels at 50.80 mm per second print speed
  • Design, preview and print any way you choose: from your phone, tablet, or computer
  • Store more than 1,000 labels on the printer, then print at the jobsite
  • Create and share label files to print from anywhere using Bluetooth or Wi-Fi
  • Features a compact and lightweight design
  • Allows connectivity for up to 5 users via Bluetooth
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
Spécification
Type de produit Portable Label Printer
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Backlit Color LCD Touchscreen
Matériau Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 10.97 in.
Largeur (impériale) 4.46 in.
Longueur (métrique) 278.75 mm
Largeur (métrique) 113.28 mm
Hauteur (impériale) 4.55 in.
Hauteur (métrique) 115.66 mm
Dimensions (L x l) 278.75 x 113.28 x 115.66 mm
Capacité de couleur Monocolour
Taille d’affichage 88.90 mm
Comprend Brady Workstation Suite
Langues English, Spanish, German, French, Dutch
Mémoire 256 MB Flash, 512 MB RAM
Modèle M611-EU-BWS
Vitesse d’impression 50.80 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows
Types de connecteurs Bluetooth 5 Low Energy (class II), USB, USB 2.0, Wi-Fi
Poids (impériale) 3.52 lb.
Poids (métrique) 1.6 kg
Certifications/Conformité CE 2014/53/EU RED, CE 2014/35/EU LVD, CE 2014/30/EU EMCD, CE 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1, 2nd Edition, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013, WEEE
Garantie 2 years
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number M611-EU-BWS
Type de bouchon EU