Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)8 Methyl-PEG-Amine Compound
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
Description
Les composés MA(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce sont des réactifs de polyéthylèneglycol à terminaison méthyle et amine, où n est égal aux 4 à 24 unités PEG, qui sont utiles pour diverses applications de modification de surface et de pégylation de molécules.
Les composés MA(PEG)n ont la forme Méthyl-PEGn-Amine et conviennent parfaitement à la dérivation de surfaces et de molécules avec des nombres discrets (n = 4, 8, 12, 24) de groupes d’éthylène glycol. Utilisez une chimie réactive aux amines (par exemple, l’EDC ou l’ester NHS) pour pégyler les surfaces, les protéines ou d’autres molécules avec un nombre précis d’unités PEG hydrophiles et non immunogènes.
Points clés :
- Les composés purs de taille spécifique assurent un contrôle complet de la pégylation
- Composés à chaîne droite avec amine primaire terminale simple
- Adaptable à une variété de procédures de modification
Recommandées dans les cas suivants :
- Procédez à la pégylation des surfaces carboxylées ou aminées Ajoutez une masse inerte aux protéines, aux immunogènes, aux composés médicamenteux et aux sondes Améliorez la solubilité (diminuez l’agrégation) des protéines ou des peptides sans affecter la fonction Protégez les protéines de la protéolyse
Spécification
Spécification
| Réactivité chimique | aldéhyde |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à -20°C, à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Type d’étiquette | Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants |
| Groupement de réactifs | Amine, amine primaire |
| Entretoise | 8 unités d’éthylène glycol |
| Forme | Pleine |
| Quantité | 100 mg |
| Solubilité | Eau |
| Type de produit | Composé d’amine |