Learn More
Thermo Scientific™ Résine de protéine A MabCaptureC™ à haute capacité
Code produit. p-9582000
Click to view available options
Quantité:
100 mL
2 Plates
25 mL
5 Columns
5 mL
Conditionnement:
10mL
200mL
50mL
Code produit. 17747473
Marque: Thermo Scientific™ A53031
Résine de chromatographie haute performance pour la capture de mAb et de protéines de fusion marquées Fc recombinantes. La résine offre une capacité de liaison spécifique élevée et des caractéristiques de stabilité alcaline améliorées dans des conditions de nettoyage en place (NEP).
GoPure MabCaptureC Screening Plates, 96-well, 50 μL, contain MabCaptureC High-Capacity Protein A Resin, a high-performance chromatography resin for capturing monoclonal antibodies (mAbs) and recombinant Fc-tagged fusion proteins. It provides high specific-binding capacity and enhanced alkaline-stability characteristics under clean-in-place conditions (CIP), for more robust purification and resin regeneration. These ready-to-use, 96-well spin plates offer a high-throughput format for rapid antibody purification, screening, and evaluating multiple conditions in a single plate experiment.
La résine de protéine A MaBCaptureC à haute capacité est une résine de chromatographie haute performance pour capturer des anticorps monoclonaux (mAb) et des protéines de fusion marquées par Fc recombinantes. Elle offre une capacité de liaison spécifique élevée et des caractéristiques de stabilité alcaline améliorées dans des conditions de nettoyage-en-place (NEP), pour une purification plus robuste et une régénération de résine.
Les caractéristiques de la résine de protéine A MabCaptureC à haute capacité sont les suivantes :
Haute capacité de liaison— 60 mg d’hIgG/ml à un temps de séjour de 5 minutes (80 mg/ml à un temps de séjour de 10 minutes)
Stabilité alcaline— pensée pour résister aux procédures NEP courantes avec du NaOH 0,2 M, permettant un nettoyage efficace de la résine de chromatographie et l’amélioration de la qualité des produits
Matériaux bruts exempts de composants d’origine animale
Polyvalence— des préparations d’anticorps propres ou de protéines de fusion Fc à partir du surnageant de culture cellulaire, du sérum ou des ascites
Stabilité— la protéine A à haute affinité est solidement immobilisée sur l’agarose de haute pureté afin d’empêcher la livixation du ligand, de l’anticorps ciblé, ou du support de base
Le ligand de la protéine A, produit dans la levure, est immobilisé sur une bille d’agarose rigide et de taille uniforme avec une granulométrie moyenne de 75 μm. L’uniformité de la taille des particules, à son tour, offre des caractéristiques de performance supérieures par rapport aux résines traditionnelles.
La résine de protéine A MabCaptureC à haute capacité, stable en alcalis, convient à la purification des mAb ainsi qu’à une sous-population de fragments scFv’s et de fragments Fab contenant un domaine VH3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit High Capacity Protein A Resin
Type de colonne Agarose Resin, Affinity
Format Flacon
Phase stationnaire Protein A
Capacité de liaison 60 mg d’hIgG/ml à 5 min de temps de séjour (80 mg/ml à 10 min de de temps de séjour)
Type de support Agarose réticulée
Formule Suspension à 50 %
Description Résine de protéine A à haute capacité, stable en alcalis
Contenu et stockage 10 ml de résine fournie sous forme de suspension à 50 %, à la réception conserver à 4°C
Quantité 5 mL