Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ HIC-20
Description
Utilisez cette colonne pour séparer les anticorps monoclonaux (mAb), les fragments de mAb et les variantes oxydées par chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC).
Utilisez la colonne HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 pour la séparation des anticorps monoclonaux (mAb), des fragments de mAb et des variantes oxydées par chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC). La chimie unique de cette colonne de silice offre une haute résolution et une excellente sélectivité. La technologie avancée de greffage de surface fournit une excellente stabilité chimique, une haute résolution et une sélectivité unique, optimisée pour les mAb et différente de celle des autres phases HIC.
Caractéristiques de la colonne MAbPac HIC-20
Cette colonne est basée sur des particules de silice sphériques de 5 μm, de haute pureté, à larges pores (1 000 Å) et fonctionnalisées avec des groupes alkyles-amides exclusifs et offrant :
- Une sélectivité optimale pour les mAb et les variantes connexes
- Une excellente séparation des fragments de mAb et des variantes oxydées
- Haute résolution et haute efficacité
- Compatible avec les solvants organiques et les phases mobiles aqueuses
- Forte stabilité de la colonne
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 1000 Å |
| Quantité | Chaque |
| Température | 60°C |
| Phase stationnaire | Silice |
| Afficher plus |