Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ HIC-20
Code produit. 15324695
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15324695
Marque: Thermo Scientific™ 088554
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette colonne pour séparer les anticorps monoclonaux (mAb), les fragments de mAb et les variantes oxydées par chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC).
Utilisez la colonne HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 pour la séparation des anticorps monoclonaux (mAb), des fragments de mAb et des variantes oxydées par chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC). La chimie unique de cette colonne de silice offre une haute résolution et une excellente sélectivité. La technologie avancée de greffage de surface fournit une excellente stabilité chimique, une haute résolution et une sélectivité unique, optimisée pour les mAb et différente de celle des autres phases HIC.
Caractéristiques de la colonne MAbPac HIC-20
Cette colonne est basée sur des particules de silice sphériques de 5 μm, de haute pureté, à larges pores (1 000 Å) et fonctionnalisées
avec des groupements alkyles-amides exclusifs et offrant :
  • Une sélectivité optimale pour les mAb et les variantes connexes
  • Une excellente séparation des fragments de mAb et des variantes oxydées
  • Haute résolution et haute efficacité
  • La compatibilité avec les solvants organiques et les phases mobiles aqueuses
  • Forte stabilité de la colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 8000 psi (550 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 1000 Å
Quantité Chaque
Température 60°C
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits MAbPac
Matériau de remplissage Silice sphérique, haute pureté
Type de colonne Interaction hydrophobe
Phase Interaction hydrophobe
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged