Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC en phase inverse MAbPac™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les nouvelles colonnes Thermo Scientific™ MAbPac™ RP pour la caractérisation haute performance HPLC et LC/MS en phase inversée (RP, reversed-phase) des anticorps monoclonaux (mAb), des fragments, des variantes, des conjugués anticorps-médicaments (ADC), des protéines pégylées et des protéines bispécifiques.
Utilisez les nouvelles colonnes en phase inverse Thermo Scientific™ MAbPac™ pour la caractérisation HPLC et LC / MS en phase inverse (RP) haute performance d’anticorps monoclonaux (mAb), de fragments, de variants, de conjugués anticorps-médicaments, de protéines pégylées et de protéines bispécifiques. Ces colonnes présentent une excellente résolution, une longue durée de vie et une faible contamination croisée. La chimie de surface, la taille des particules et la taille des pores ont été optimisées pour des séparations à haute résolution.
- La résine est basée sur des particules de polymère hydrophobes super macroporeuses de 4 µm
- Stables aux pH extrêmes (0 à 14) et aux températures élevées (jusqu’à 110°C)
- Résine polymérique à grande taille de pores de 1 500 Å
- Séparation efficace des molécules de protéine avec un très faible transfert
- Puissance de résolution supérieure pour les anticorps monoclonaux et les substances apparentées
- Grande efficacité avec un faible transfert
- Excellente compatibilité MS
- Large gamme de pH de fonctionnement : 0 à 14
- Stabilité à haute température : jusqu’à 110°C
- Haut débit
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 4000 psi (275 bars) |
| Granulométrie | 4 μm |
| pH | 0 à 14 |
| Porosité | 1500 Å |
| Quantité | Chaque |
| Température | <110°C |
| Phase stationnaire | Phényle (Ph) |
| Afficher plus |