Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ SCX-10
Code produit. 11382023
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
9 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Format de colonne:
Colonne analytique
Colonne préparative
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11382023
Marque: Thermo Scientific™ 075749
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes à échange cationique fort pour l’analyse haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 pour l’analyse haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées. L’unique résine pelliculaire non poreuse offre la puissance de résolution permettant de séparer les variantes des mAb qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une couche hydrophile entoure les microbilles polymériques et élimine les interactions hydrophobes avec la résine, ce qui se traduit par des pics très efficaces. La surface d’échange cationique greffée exclusive fournit un contrôle de sélectivité du pH permettant des séparations haute résolution.
Performances supérieures pour l’analyse des variantes des mAb
  • Haute résolution exceptionnelle pour les variantes des mAb
  • Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des mAb
  • Bien adaptées aux études de stabilité, au développement de méthodes thérapeutiques mAb et au criblage à haut débit
  •  Reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot, ce qui supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
  • Répondent aux exigences réglementaires pour la caractérisation biopharmaceutique
Plusieurs tailles disponibles
  • Disponibles en granulométries de 3, 5 et 10 μm en formats standard et UHPLC
  • Colonnes à granulométrie plus petite fournissant la même résolution que les colonnes de 10 μm, mais avec un temps d’analyse nettement plus rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne
Diamètre (métrique) 2 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 3000 psi (207 bar)
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température Température ambiante jusqu’à 60°C
Phase stationnaire Sulfonate
Gamme de produits MAbPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Type Pré-colonne
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged