Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie MabSelect™
Code produit. 11359981 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
200 ml
Conditionnement:
200mL
25mL
Code produit. 11359981
Marque: Cytiva 17519902
Milieu d’affinité de Protéine A conçu pour capturer les MAb à partir de grands volumes d’échantillons
  • La matrice d’agarose à haut débit permet des vitesses de débit élevées à l’échelle de la production
  • Milieu BioProcess pris en charge dans les applications industrielles et reconnu dans les procédés approuvés
  • Faible liaison non spécifique entraînant de faibles niveaux d’impuretés dans le regroupement d’éluats du produit
  • Le couplage orienté du ligand et de la matrice optimisée offre une grande capacité de liaison dynamique
  • Basé sur une matrice d’agarose hautement réticulée avec le ligand de protéine A recombinante
  • Le ligand est conçu pour favoriser le couplage orienté et exprimé dans E. coli et est exempt de composants d’origine mammifère
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaisons non-spécifiques
  • Granulométrie moyenne : 85 μm (d50V)
  • Nettoyage en circuit fermé pour la stabilité du pH (CIP) : 2 à 12
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 10
  • Ligand : protéine A recombinante (E.coli)
  • Matrice : agarose hautement réticulée
  • Capacité de liaison/ml du milieu de chromatographie : ∽30 mg d’IgG humaine/ml à un temps de séjour de 2,4 min
  • Spécification de pression/débit : <500 cm/h, <200 kPa, BPG 300, hauteur du lit 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 ml
À utiliser avec (application) Pour les applications industrielles et bien établies dans les procédés approuvés
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Capacité de liaison 30 mg d’lgG humaine/ml (à un temps de séjour de 2,4 min)
Type de produit Milieu MabSelect
Débit <500 cm/heμre
Granulométrie 85 μm
Hauteur (impériale) du lit 7,87 in
Hauteur (métrique) du lit 20 cm
Comprend Certificat d’analyse
Pression max. <200 kPa
Matrice Agarose hautement réticulée
Plage de pH 3 à 10
Type de ligand Protéine A recombinante (E. coli)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • MabSelect, 200 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.