Learn More
Cytiva Résine de chromatographie MabSelect PrismA
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
200 ml
Conditionnement:
200mL
25mL
Description
MabSelect PrismA a été amélioré grâce à une matrice de base d’agarose à haut débit optimisée et à un ligand dérivé de la protéine A génétiquement modifié, permettant de répondre aux demandes futures dans le traitement de mAb.
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | Résine avec ∼ 80 mg d’IgG humaine par ml, et 6 min de temps de résidenceRésine avec ∼ 65 mg d’IgG humaine par ml, et 4 min de temps de résidence |
| Matrice | Agarose hautement réticulée, sphérique. |
| Contenu et stockage | 2 à 8°C, 20 % d’éthanol |
| Pression de fonctionnement max. | 300 cm/h |
| Granulométrie | 60 μm |
| Quantité | 25 ml |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie d’affinité des anticorps |
| Type | Résine de chromatographie |
| Type de ligand | Protéine A dérivée de (E. Coli) stabilisée alcaline. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MabSelect PrismA
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient % de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.