Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie MabSelect Sure™
Code produit. 11392500 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Code produit. 11392500
Marque: Cytiva 17543802
MabSelect™ SuRe™ est un milieu d’affinité Protéine A pour la capture des MAb à l’échelle des procédés avec un ligand rProtéine A tolérant aux alcalins qui permet des protocoles de désinfection économiques
Possède un ligand rProtéine A tolérant aux alcalins conçu pour améliorer la résistance aux protéases afin de produire des anticorps monoclonaux
  • Résiste aux procédures rigoureuses de CIP et de désinfection avec du NaOH 0,1 à 0,5 M.
  • La conception offre une meilleure résistance à la protéase, ce qui réduit les fuites de ligand
  • Le profil d’élution générique pour différents anticorps monoclonaux permet une approche de la plateforme pour la purification
  • La matrice d’agarose à débit élevé permet de traiter de grands volumes d’alimentation
  • Utilisé dans la fabrication commerciale d’anticorps monoclonaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie de protéine A
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation de protocoles de CIP et de désinfection rigoureux et rentables, et la fabrication d’anticorps monoclonaux
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Capacité de liaison 30 mg d’lgG humaine/ml (à un temps de séjour de 2,4 min)
Type de produit Milieu MabSelect SuRe
Débit <500 cm/heμre
Granulométrie 85 μm
Hauteur (impériale) du lit 7,87 in
Hauteur (métrique) du lit 20 cm
Comprend Certificat d’analyse
Pression max. <200 kPa
Matrice Agarose hautement réticulée
Plage de pH 3 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • MabSelect SuRe, 200 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.