Learn More
Mabutérol 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313389
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313389 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313389 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14659950AL1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mabuterol
CAS 56341-08-3
Noms d’analytes ou de composants Mabuterol
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C13 H18 Cl F3 N2 O
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, 4-Amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol, (±)-Mabuterol, Ambuterol, PB 868Cl
Formule InChI InChI=1S/C13H18ClF3N2O/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]-2-(tert-butamino)éthanol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 310.74
Quantité 1 mL
Poids de la formule 310.106 g/mol