Learn More
Macitentan, MedChemExpress
Code produit. 16455988
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16455988
Marque: Medchem Express HY14184
MedChemExpress Macitentan (ACT-064992) is an orally active, non-peptide dual ETA and ETB (endothelin receptor) antagonist. Macitentan has the potential for idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and pulmonary arterial hypertension (PAH).
Macitentan (ACT-064992) is an orally active, non-peptide dual ETA and ETB (endothelin receptor) antagonist. Macitentan has the potential for idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and pulmonary arterial hypertension (PAH).
Spécification
Nom chimique ou matériau Macitentan
CAS 441798-33-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H20Br2N6O4S
Quantité 10 mg
Synonyme ACT-064992
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.99 mM)
SMILES BrC1=CN=C(OCCOC2=C(C3=CC=C(Br)C=C3)C(NS(NCCC)(=O)=O)=NC=N2)N=C1
Poids moléculaire (g/mol) 588.27
Poids de la formule 588.27
Pourcentage de pureté 98.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.