Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mack M
Code produit 15998671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15998671 37 1 paire
15908681 38 1 paire
15918681 39 1 paire
15928681 40 1 paire
15938681 41 1 paire
15948681 42 1 paire
15958681 43 1 paire
15968681 44 1 paire
15978681 45 1 paire
15988681 46 1 paire
15998681 47 1 paire
15908691 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15998671 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM53486337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.05€
    104.84€ / 1 paires
    Économisez 64.21€
    37% de réduction
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une superbe chaussure pour galvaniser et souder le métal. Un rabat avant fermé protège contre les étincelles parasites et les éclats de métaux chauds et offre une meilleure protection pour le métatarsien. Comprend une protection externe contre les pieds e
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Isolation contre la chaleur et le froid
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
  • Sanitized
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Conception Mack M
Matériau de revêtement Argent purifié Hydro-Tec™
Matériau Cuir
Dimensions 37
Matériau au niveau des orteils Acier