Learn More
Hellma Macro-cuves, Quartz 100-QS (paire)
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 μl
1750 μl
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
- Plage UV/VIS
- Couvercles en verre inclus
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 350 μl |
| Matériau | Suprasil Quartz, QS-100 |
| Matériau du bouchon | Glass |
| Largeur (métrique) intérieure | 9.5 mm |
| Épaisseur (métrique) | Épaisseur de base : 1,5 mm |
| Quantité | 2/Pk |
| Longueur du trajet optique | 1 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 12.5 mm |