Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur de pipette macro™
Code produit. 15623947 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type:
Boîtier d’adaptateur
Pièce en silicone
Soufflets d’aspiration
Système de vanne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15623947
Marque: BRAND™ 26220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisation continue pendant plusieurs années. Accessoires pour contrôleur de pipette macro™ pouvant être commandés : soufflets d’aspiration, système de vanne, filtres à membrane de 3 μ non stériles et adaptateurs en silicone.
Utilisation continue pendant plusieurs années. Accessoires pour contrôleur de pipette BrandTech™ BRAND™ macro™ pouvant être commandés : soufflets d’aspiration, système de vanne, filtres à membrane de 3 μ non stériles et adaptateurs en silicone.
Accessoires et pièces de rechange pour le contrôleur de pipettes BRAND™ macro™ comprennent
  • Soufflets d'aspiration : Il suffit juste d’une simple pression des soufflets d’aspiration pour alimenter l'aspiration jusqu’à 50 ml. Besoin de remplir une pipette de 100 ml ? Il suffit d’appuyer sur les soufflets à nouveau et de continuer. Les soufflets sont remplaçables, si nécessaire, après des années d'utilisation.
  • Système de vanne unique : De larges canaux d'air permettent de remplir rapidement de grandes pipettes. Les vannes sensibles permettent de contrôler avec précision des pipettes à faible volume. Le système de vanne remplaçable est conçu pour garantir des durées de vidange appropriées pour réaliser une mesure précise.
  • Filtres à membrane de 3 μ non stériles : Disponibles en boîtes de 10.
  • Adaptateur en silicone : Détachable et autoclavable, et adapté aux pipettes de 0,1 à 200 ml. Le filtre hydrophobe limite la sur-aspiration dans l'unité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Pipettes de 0,1 à 200 ml
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Contrôleur de pipettes Macro
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Boîtier d’adaptateur
Volume (métrique) 0,1 à 200 ml