Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur de pipette macro™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type:
Boîtier d’adaptateur
Pièce en silicone
Soufflets d’aspiration
Système de vanne
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisation continue pendant plusieurs années. Accessoires pour contrôleur de pipette BrandTech™ BRAND™ macro™ pouvant être commandés : soufflets d’aspiration, système de vanne, filtres à membrane de 3 μ non stériles et adaptateurs en silicone.
Accessoires et pièces de rechange pour le contrôleur de pipettes BRAND™ macro™ comprennent
- Soufflets d'aspiration : Il suffit juste d’une simple pression des soufflets d’aspiration pour alimenter l'aspiration jusqu’à 50 ml. Besoin de remplir une pipette de 100 ml ? Il suffit d’appuyer sur les soufflets à nouveau et de continuer. Les soufflets sont remplaçables, si nécessaire, après des années d'utilisation.
- Système de vanne unique : De larges canaux d'air permettent de remplir rapidement de grandes pipettes. Les vannes sensibles permettent de contrôler avec précision des pipettes à faible volume. Le système de vanne remplaçable est conçu pour garantir des durées de vidange appropriées pour réaliser une mesure précise.
- Filtres à membrane de 3 μ non stériles : Disponibles en boîtes de 10.
- Adaptateur en silicone : Détachable et autoclavable, et adapté aux pipettes de 0,1 à 200 ml. Le filtre hydrophobe limite la sur-aspiration dans l'unité.
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Pipettes de 0,1 à 200 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Contrôleur de pipettes Macro |
| Matériau | Polypropylène |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Boîtier d’adaptateur |
| Volume (métrique) | 0,1 à 200 ml |