Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Omega
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
3 kDa
Comprend:
100/boîte
24/boîte
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
Description
- Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Description | EFA :7,2 cm2 |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | 24/boîte |
| Volume (métrique) | 5 à 20 mL (échantillon) |