Description
Le uvex 3, mais encore plus robuste.
- Le MACSOLE™ Les bottes S7 68633 avec semelle extérieure en caoutchouc offrent un soutien encore plus solide pour les applications intensives, ce qui les rend particulièrement résistantes à la chaleur, aux produits chimiques et aux coupures.
- Le MACSOLE™ La technologie de la semelle en caoutchouc impressionne également par son adhérence inégalée (SR ), même par temps froid.
- EN ISO 20345 : S7
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Bleu |
| Matériau | Caoutchouc, Cuir |
| Dimensions | 44 |
| Matériau au niveau des orteils | Polymère |
| Jetable | Réutilisable |
| Sexe | Hommes |
| Ajustement | Largeur large |
| Sans latex | Non |
| Waterproof | Oui |
| Type de produit | Bottes |