Learn More
Chlorhydrate de mafénide, LoGiCal
Code produit 30458221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458221 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458221 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3127.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mafenide Hydrochloride
CAS 138-37-4
Noms d’analytes ou de composants Mafenide Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H10 N2 O2 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(Aminomethyl)benzene sulfonamide monohydrochloride, 4-Aminosulfonylbenzylamine hydrochloride, 4-Homosulfanilamide hydrochloride, Homosulfamine, Homosulfamine hydrochloride, Homosulfanilamide hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Marfanil, Sulfamylon hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide monohydrochloride, p-Aminomethylphenylsulfonamide hydrochloride, p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, hydrochloride (6CI), p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, monohydrochloride (8CI), alpha-Amino-p-toluenesulfonamide hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-(aminométhyl)benzènesulfonamide;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 222.69
Quantité 10 mg
Poids de la formule 222,023 g/mol