Learn More
Heathrow Scientific Rotor à centrifuger haute vitesse MagFuge™
Codice prodotto. p-7193578 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité:
12 x 1,5 / 2 mL
6 x 5 mL
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Codice prodotto. 16380886
Rotor à centrifuger haute vitesse MagFuge™ pour 12 tubes de 1,5/2 ml ou 6 tubes de 5 ml.
  • Rotor à grande vitesse
  • Accessoire MagFuge
Specifica
Description Rotor à centrifuger haute vitesse
Matériau GFPP
Type Rotor
Capacité 12 x 1,5 / 2 mL
FCR max. 9 785 x g
Vitesse max. 12,500 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Angle Incliné, fixe
Nbre de positions 12
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato