Learn More
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Code produit. 13412459 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1 l
4 L
4L
4 L
9 L
Couleur:
Bleu foncé
Ebène noir
Rouge cerise
Vert émeraude
Comprend:
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage et base, sans couvercle
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle
Bec verseur, bords antigoutte, un indicateur de ligne de remplissage, un raccord rapide, couvercle clé et base
Bec verseur, rebords anti-gouttes, repère de remplissage, base et couvercle conçus pour s’emboîter parfaitement
Longueur (métrique):
18,3 cm
18,3cm
30,4 cm
30,4cm
30,4 cm
42 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13412459
Marque: Bel Art™ M168079103
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes blocs de glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/liliDisposent d’un bec verseur pratique, de bords antigoutte, d’un indicateur de ligne de remplissage et d’un raccord rapide, d’un couvercle à clé et d’une base pour faciliter l’empilement/li/ul/ppLe bac de 1 l n’inclut pas le bec verseur ni l’indicateur de ligne de remplissage/p
Spécification
Hauteur (métrique) 20 cm
Hauteur (impériale) 8 po
Longueur (métrique) 42 cm
Longueur (impériale) 16,5 in
Largeur (métrique) 30,3 cm
Largeur (impériale) 12 po
Capacité (impériale) 2,04 gal.
Comprend Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base
Conception Légèrement texturé, antidérapant
Matériau Uréthane
Type Bac à glace de laboratoire
Couleur Rouge cerise
Capacité (métrique) 9 L
Capacité 24 Microtubes
Autoclavable Not Autoclavable
Régulation de la température No
Gamme de températures -196°C à 100°C