Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Seaux à glace Magic Touch
Code produit. 12348687 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 L
4 L
Couleur:
Bleu
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12348687
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ M188484091
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Incassables dans des conditions normales d’utilisation. Les seaux à glace Bel Art™ Magic Touch™ possèdent d’excellentes propriétés isolantes et permettent de conserver les échantillons thermosensibles dans un environnement optimal.
  • Plage de températures : -196°C à 100°C (-321°F à 212°F)
  • À utiliser avec de la glace, de la glace sèche, des suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et de l’azote liquide
  • Anti-exsudation
  • Imperméables à l’humidité et aux odeurs
  • La mousse de polymère expansé résiste aux produits chimiques.
  • Incassables dans des conditions d’utilisation normales
  • Bord évasé pour un transport aisé
  • Le couvercle peut être découpé pour ménager des ouvertures pour des thermomètres, des serpentins de refroidissement, des flacons, etc.
  • 2 tailles disponibles
  • Racks flottants ronds disponibles pour les tubes de 1.5 ml et de 15 ml
Spécification
À utiliser avec (application) Utilisation de glace, de glace sèche, de suspensions alcooliques épaisses de glace sèche ou d’azote liquide
Matériau Polymère
Type Seau à glace
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 4 L
Gamme de températures –196 à 90°C