Learn More
Brady Magicard™ 600 Duo with Magnetic Stripe Encoder
Code produit. 30067332
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30067332
Marque: Brady 321950
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Faster print speed, greater quality and optimised security features, the wifi enabled Magicard 600 integrates seamlessly with existing infrastructure to deliver secure processing of ID credentials.
  • High Quality printing - The Magicard 600 offers a wide color spectrum and prints at 600 x 300 dpi – ideal when you need photo cards with super sharp text in small fonts
  • Anti-fraud - The Magicard 600 has the ability to print a customisable HoloKote™ watermark on every card. Each device can store up to 10 custom HoloKote™ designs.
  • Magnetic Stripe Card Encoding - Print and program your magnetic stripe card in one go.
  • Digital Shredding™ - once data has been used for the print job, it is fragmented, rendering it irrecoverable, helping to ensure the printer is not a repository for data.
  • Threat Benchmarking - where we run security scans against the National Vulnerabilities Database and push regular updates to the device, ensuring that the printer software and associated system configuration conform to the highest levels of security.
Spécification
Type de produit Printer
Couleur Blanc
Type d’affichage Monocolor LCD
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 18.7 in.
Largeur (impériale) 8.3 in.
Longueur (métrique) 475 mm
Largeur (métrique) 211 mm
Hauteur (impériale) 9.8 in.
Hauteur (métrique) 248 mm
Profondeur (impériale) 18.7 in.
Profondeur (métrique) 475 mm
Capacité de couleur Full Color
Description Magicard 600 Duo card printer with magnetic encoding
Taille d’affichage 60.00 x 24.00 mm
Comprend This Magicard 600 Printer ships with a Card Input tray, a Card Output tray, a Wi-Fi Dongle, a PSU (including UK and EU Cable, a USB Cable, a Cleaning Card and a Quick Start Guide.
Langues English
Modèle Magicard 600
Résolution 600 x 300 dpi
Types de connecteurs USB 3.0 Type A, Wi-Fi, Ethernet
Système d’exploitation Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Poids (métrique) 4.7 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA
À utiliser avec (application) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Quantité 1 Ea.
Garantie 3 year MagiCover Plus
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Alternate Part Number 3652-5022/3