Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Duo
Code produit. 30067343
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Bleu
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30067343
Marque: Brady 321954
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Magicard Prima 8 provides a compact, reliable, robust solution for instant issuance and lamination. Using a retransfer printing process, images are printed onto thin film then heat transferred onto the card surface, producing a high-resolution glossy image, printed over the edge of the card.
  • Print high-quality full-color cards over the edge on both sides
  • Equipped with a range of card encoding devices to write secure electronic data to cards at the point of issuance
  • 600 dpi printing for ultra-sharp images
Specifications
Type de produit Printer
Couleur Blanc, Bleu
Type d’affichage Monocolor LCD
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 18.7 in.
Largeur (impériale) 8.3 in.
Longueur (métrique) 475.5 mm
Largeur (métrique) 211.5 mm
Hauteur (impériale) 9.8 in.
Hauteur (métrique) 248 mm
Profondeur (impériale) 18.7 in.
Profondeur (métrique) 475.5 mm
Capacité de couleur Full Color
Description Magicard Prima 8 Duo card printer
Comprend This Prima 8 Printer ships with an Instruction Manual, a Quick Start Guide, 2 Power Cords (US and EU plug), a Cleaning Card, a Card Stacker, a USB cable, Tweezers and Gloves.
Langues English
Modèle Prima 8
Résolution 600 dpi
Types de connecteurs USB, Ethernet
Système d’exploitation Windows™ 10, Windows™ 8, Windows™ 7, Windows™ Server 2016, Windows™ Server 2012
Poids (métrique) 15.5 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA
À utiliser avec (application) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Quantité 1 Ea.
Garantie 3 year MagiCover Plus
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Alternate Part Number PRIMA802