Learn More
Julabo™ MAGIO MS-449F Cryostats à circulation avec réfrigérant naturel
Click to view available options
Capacité (métrique):
21 à 30 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Devices offer extra strong pressure and suction pumps for the highest demands for temperature control of external applications
- Exceptionally large bath volume makes the unit ideal for precisely tempering larger or a variety of different samples in the bath
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 21 à 30 L |
| Certifications/Conformité | CE |
| Communications | USB, RS232, Ethernet, Modbus |
| Puissance de refroidissement | 460 W |
| Débit | 16 à 31 l/min |
| Type de pompe | Centrifugal |
| Gamme de températures | -30°C à +200°C |
| Type | Circulateur |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |