Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’ADN génomique MagJET
Code produit. 13575170 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
96 préparations
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 13575170
Marque: Thermo Scientific™ K2721
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purifier l’ADN génomique de la culture cellulaire, des échantillons de tissus, des bactéries et des levures grâce à une méthode de séparation par microbilles magnétiques vous permettant d’obtenir des flux de travail à haut rendement.
Le kit d’ADN génomique MagJET est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN génomique provenant de cultures de tissus et de cellules, de bactéries et de levures, ainsi que d’échantillons de corps humain, tels que les écouvillons buccaux et urogénitaux, l’urine, la salive et les follicules pileux.
Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons.
L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs, et peut être utilisé dans un large éventail d’applications en aval telles que la PCR, la qPCR et d’autres réactions enzymatiques.
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET
• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ADN génomique
• Isolement de haut rendement d'ADN génomique de haut poids moléculaire sans inhibiteur ni contamination ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage conditions ambiantes
Nbre de réactions 96 préparations