Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell and Tissue DNA Extraction Buffer
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Un composant du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX DNA Ultra 2.0 avec tampon d’extraction de cellules et de tissus.
- Le tampon d’extraction d’ADN de cellules et de tissus MagMAX, un composant du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX DNA Ultra 2.0 avec tampon d’extraction de cellules et de tissus, est proposé séparément ici pour les utilisateurs du kit qui ont besoin d’un tampon supplémentaire.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Tampon d’extraction d’ADN de cellules et de tissus, de 60 ml |
| Type d’échantillon | Cellules, Mouchoir |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, PCR, PCR en temps réel |
| Compatibilité à haut débit | Protocoles automatisés, Compatibles avec le haut débit, Protocoles manuels |
| Nbre de réactions | 100 préparations |
| Gamme de produits | MagMAX |
| Type de produit | Tampon d’extraction d’ADN cellulaire et tissulaire |
| Quantité | 100 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Cible | ADN génomique |