Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell and Tissue DNA Extraction Buffer
Code produit. p-7181495 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 préparations
100 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1000 préparations
Code produit. Nbre de réactions unitSize
16584810 100 préparations 1 pièce
17165772 1000 préparations 1000 préparations
2 options
Code produit. 16584810
Marque: Applied Biosystems™ A45469
Edge
Le tampon d’extraction d’ADN de cellules et de tissus MagMAX, un composant du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX DNA Ultra 2.0 avec tampon d’extraction de cellules et de tissus, est proposé séparément ici pour les utilisateurs du kit qui ont besoin d’un tampon supplémentaire.
  • Un composant du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX DNA Ultra 2.0 avec tampon d’extraction de cellules et de tissus.
  • Le tampon d’extraction d’ADN de cellules et de tissus MagMAX, un composant du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX DNA Ultra 2.0 avec tampon d’extraction de cellules et de tissus, est proposé séparément ici pour les utilisateurs du kit qui ont besoin d’un tampon supplémentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tampon d’extraction d’ADN de cellules et de tissus, de 60 ml
Type d’échantillon Cellules, Mouchoir
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, PCR, PCR en temps réel
Compatibilité à haut débit Protocoles automatisés, Compatibles avec le haut débit, Protocoles manuels
Nbre de réactions 100 préparations
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Tampon d’extraction d’ADN cellulaire et tissulaire
Quantité 100 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN génomique