Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE Lysis Solution
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
Description
This proprietary buffer solution is used to break open cells in preparation for downstream molecular detection applications such as real time PCR, RT-PCR, and sequencing applications.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 x 50 mL MagMAX CORE Lysis Solution Store at room temperature. |
| Type d’échantillon | Bacteria, Blood, DNA, Liquid Samples (e.g. Serum), RNA, Tissue, Virus |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel, séquençage |
| Compatibilité à haut débit | High-throughput Compatible |
| Gamme de produits | MagMAX |
| Quantité | 50 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Cible | Genomic DNA, Pathogen DNA⁄RNA, Total Nucleic Acids, Viral DNA⁄RNA |