Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Kit multi-échantillons d’ADN Ultra 2.0
Code produit. 15864654 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15864654
Marque: Applied Biosystems™ A36570
Le kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 est une technologie de préparation d’échantillons à base de microbilles magnétiques automatisable pour l’isolement de l’ADN génomique (ADNg) à partir de 50 μl à 2 ml de sang total, de salive, de couches leuco-plaquettaires et d’écouvillons buccaux.
Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 est une technologie de préparation d’échantillons à base de microbilles magnétiques automatisable pour l’isolement de l’ADN génomique (ADNg) à partir de 50 µl à 2 ml de sang total, de salive, de couches leucocyto-plaquettaires et d’écouvillons buccaux. L’ADNg purifié qui en résulte est idéal pour une variété d’applications de biologie moléculaire en aval telles que la qPCR, le séquençage de nouvelle génération et les analyses microarray. Un kit suffit pour traiter 200 échantillons de 50 à 200 µl ou 100 échantillons de 200 à 400 µl, sauf pour les échantillons de couche leuco-plaquettaire. Pour les échantillons de couche leuco-plaquettaire uniquement, un kit suffit pour traiter 40 à 60 échantillons ayant un volume d’entrée de 50 à 200 µl. Pour traiter jusqu’à 200 échantillons de couche leuco-plaquettaire, veuillez acheter une solution d’élution supplémentaire (Réf. A36582).
Principales caractéristiques du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 :
• Traitez 6 à 96 échantillons en 45 minutes avec un temps de manipulation de 5 minutes
• Isolez l’ADNg à partir d’un volume allant de 50 µl à 2 ml d’échantillon à l’aide d’un protocole simple dans des plaques de microtitration SBS
• Ignorez les étapes de normalisation des volumes d’échantillon et de tampon, pour un traitement sans souci
• Téléchargez les scripts d’automatisation du logiciel BindIt validés pour KingFisher Duo Prime et les systèmes de purification Flex
• Flacons de réactifs multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 vendus séparément et compatibles avec l’automatisation
Isolez l’ADN génomique à partir de plusieurs types d’échantillons avec un kit de préparation d’échantillons unique
Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 isole l’ADNg à partir d’un volume allant de 50 µl à 2 ml de sang total (figure ci-dessous), de salive fraîche et stabilisée (figure ci-dessous) et d’échantillons de couche leucocyto-plaquettaire de tubes d’ADN acellulaire EDTA / Streck (figure ci-dessous). De plus, le même kit peut être utilisé pour isoler l’ADNg d’écouvillons buccaux et d’autres types d’échantillons biologiques. Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 optimise les rendements de l’ADNg en traitant les échantillons avec la protéinase K (PK) et l’activateur PK, suivis d’une solution innovante de lyse / liaison afin de lyser simultanément les cellules, de dénaturer les protéines et de capturer l’ADNg sur les microbilles de liaison magnétiques d’ADNg Ultra 2.0 à haute capacité de liaison. La solution Ultra 2.0 Wash I élimine les protéines, les détergents et les autres impuretés de l’acide nucléique lié. L’ADNg est ensuite libéré des microbilles à l’aide d’une solution d’élution à faible concentration de TE.
Flux de travaux d’ADNg à base de microbilles magnétiques MagMAX rapides et sans tracas
Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 associe plusieurs étapes de traitement d’échantillons laborieuses en une seule étape pour minimiser le temps et l’effort traditionnellement requis par d’autres méthodes sans compromettre le rendement et la pureté. Traitez simultanément un vaste éventail de volumes d’échantillons sans normalisation des échantillons ni ajustement du volume de réactif, pour une préparation d’échantillons sans souci. Il vous suffit de faire correspondre vos volumes d’échantillons à l’un des trois flux de travaux d’entrée standard (50 µl à 400 µl, jusqu’à 1 ml, jusqu’à 2 ml) et de suivre les instructions de travail pour la préparation manuelle ou semi-automatisée des échantillons.
Conçu pour les systèmes de purification KingFisher
Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 est optimisé pour une utilisation sur le KingFisher Duo Prime à débit modéré (Réf. 5400110) et KingFisher Flex à débit plus élevé (n° cat. 5400630). Les utilisateurs peuvent traiter jusqu’à 400 µl de volume d’échantillon sur des plaques de microtitration à 96 puits SBS à débit élevé à l’aide du système Flex. Pour les lots d’échantillons plus petits, les utilisateurs peuvent traiter 12 échantillons à l’aide du système Duo Prime. Les volumes d’échantillons plus importants (1–2 ml), qui sont plus difficiles à traiter, sont purifiés sur des plaques de microtitration à 24 puits SBS, pour 24 échantillons sur le système Flex ou 6 échantillons sur le système Duo Prime. Les scripts de logiciel BindIt pour instruments KingFisher pour tous les types d’échantillons et les systèmes Flex et Duo Prime peuvent être téléchargés ci-dessous et installés sur les instruments KingFisher.
Vous travaillez avec des nombres d’échantillons plus élevés ?
Les mêmes réactifs du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 sont vendus séparément et compatibles avec l’automatisation. Les réactifs autonomes du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 sont mis en flacons individuellement dans des volumes plus importants afin de faciliter vos flux de travail à débit élevé. Lorsqu’ils sont achetés ensemble sous la forme d’un lot de six réactifs autonomes, les utilisateurs disposent d’un volume suffisant de réactifs multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 pour traiter 2 000 échantillons de 50 à 200 µl ou 1 000 échantillons de 200 à 400 µl.
Kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, protéinase K, 45 ml (Réf. A36578)
Microbilles de liaison multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, 45 ml (Réf. A36579)
Solution de lavage I multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, 1,1 L (Réf. A36580)
Solution de lyse / liaison multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, 450 ml (Réf. A36581)
Solution d’élution multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, 120 ml (Réf. A36582)
Solution d’amélioration multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, 45 ml (Réf. n° A36583)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 4,5 ml de protéinase-K multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, stockage à température ambiante
• 4,5 ml de microbilles de liaison multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, stockage à température ambiante
• 110 ml de solution de lavage multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, stockage à température ambiante
• 45 ml de solution de lyse / liaison multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, stockage à température ambiante
• 12 ml de solution d’élution multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, stockage à température ambiante
• 4,5 ml de solution d’amplification multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0, stockage à température ambiante
Format Kit
À utiliser avec (application) Séquençage
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Kit d’ADN multi-échantillons Ultra 2.0
Quantité 1 kit