Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit
Code produit. p-9056014 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
2 500 préparations
500 préparations
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15474773
Marque: Applied Biosystems™ A25597
Optimisé pour isoler l’ADN génomique (ADNg) à partir d’une variété d’échantillons, tels que le sang total, les cellules buccales, la salive, l’urine, les cartes de sang, les bains de bouche et les tissus
Disponible avec de la protéinase K et des microbilles de liaison à l’ADN supplémentaires
  • Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra pour ADNg purifié convient parfaitement aux applications de qPCR sur des plateformes sensibles et évolutives, telles que le système QuantStudio™ 12K Flex avec le bloc OpenArray™ (doté du système AccuFill™). La purification à base de billes magnétiques vous permet d’augmenter facilement les capacités de traitement de 12 à 500 échantillons par jour, ce qui en fait le choix idéal pour les études pharmacogénomiques (PGx).
  • Caractéristiques du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra : Protocoles simplifiés pour de nombreux échantillons biologiques non invasifs
  • Optimisé pour assurer un rendement d’ADN adapté aux applications OpenArray™ et Ion AmpliSeq™
  • Conditionné de manière à satisfaire vos besoins en haut débit
  • Un kit pour de nombreux types d’échantillons Pourquoi acheter plusieurs kits de purification pour isoler l’ADNg de différents types d’échantillons ? Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra élimine le casse-tête inhérent à la commande de ces kits supplémentaires car il a été optimisé pour une utilisation avec toute une variété d’échantillons biologiques. Le kit est conçu pour procéder à l’isolement haut débit d’ADNg issu d’un écouvillon buccal, de 50 à 350 μl de sang total, de 400μ l maximum d’urine (sans concentration de l’échantillon), de 150 μl maximum de salive, de 1 à 5 ml de bain de bouche, de cartes de taches de sang et d’échantillons de tissus de mammifères (jusqu’à 10 mg). Grâce aux protocoles et aux microbilles, ce kit est entièrement automatisable
  • Avantages de la purification à base de microbilles magnétiques MagMAX Les microbilles magnétiques offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres technologies d’isolement de l’ADNg. Les billes assurent une liaison de l’ADNg plus efficace que les filtres en fibre de verre et permettent ainsi de produire des volumes d’ADNg plus importants et plus homogènes. L’absence de filtre permet également d’éliminer tout risque d’obstruction des filtres causé par des particules cellulaires présentes au sein des échantillons
Produits accessoires La protéinase K (A25561), les microbilles de liaison de l’ADN (A25562), le concentré de solution de nettoyage 1 (AM8504) et le concentré de solution de nettoyage 2 (AM8640) sont inclus dans le kit, mais ils peuvent également être achetés séparément.
Nous recommandons le processeur de particules magnétiques Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex et une tête à 24 puits Deep Well pour les volumes d’échantillons supérieurs à 50 μl.
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, purification d’ADN génomique, ADNg à partir de cellules et de tissus animaux, ADNg à partir de sang (moyenne échelle, 100 μl à 1 ml), ADNg à partir de sang (petite échelle, < 100 μl), ADNg à partir de cellules buccales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Microbilles de liaison à l’ADN, 1 × 8 ml (conserver entre 2 et 8°C, NE PAS CONGELER)
• Tampon d’élution de l’ADN 1, 1 x 25 ml (conserver à température ambiante)
• Tampon d’élution de l’ADN 2, 1 x 25 ml (conserver à température ambiante)
• Concentré de solution de nettoyage 1, 1 x 80 ml* (conserver à température ambiante)
• Concentré de solution de nettoyage 2, 1 x 162 ml* (conserver à température ambiante)
• Tampon de lyse de multi-échantillons d’ADN, 1 x 100 ml (conserver à température ambiante)
• Eau exempte de nucléase, 1 x 100 ml (conserver à température ambiante)
• Tampon de protéinase K, 1 x 96 ml (conserver à température ambiante)
• Protéinase K, 1 x 4 ml (conserver entre -5 et -30°C)
• Ribonucléase A (RNase A), 1 x 1,25 ml (conserver entre -5 et -30°C)
*Après ajout d’alcool
Format Kit
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Produits de PCR
À utiliser avec (application) PCR en temps réel, séquençage
Nbre de réactions 500 préparations
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Kit, 500 préparations
Quantité 500 préparations