Learn More
Melford Tétrahydrate d'acétate de magnésium
Code produit 30018483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018483 5 kg 5kg
30018482 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018483 Fournisseur Melford Code fournisseur M241005000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 16674-78-5
  • Formule moléculaire : ( CH3COO ) 2 Mg 4H2 O
  • Masse moléculaire : 214,45
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Quantité 5 kg
Notes de qualité de la pureté De qualité biologie moléculaire
Formule moléculaire C4H6MgO4-4H2O