Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657031 500 g Flacon en plastique 500g
10301071 5 g Flacon en verre 5g
10637464 2.5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10657031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423875000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 16674-78-5 | Molecular Formula: C4H14MgO8 | Molecular Weight: 214.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H14MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
Numéro MDL MFCD00149214
Clé InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
CID PubChem 134717
Nom IUPAC Diacétate tétrahydraté de magnésium(2+)
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium acetate tetrahydrate
Point de fusion 80.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15, 5718
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 214.46
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement