Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10358910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10358910 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10399050 5 g Flacon en verre 5g
13408498 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10358910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270500010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H14MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
Numéro MDL MFCD00149214
Clé InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
CID PubChem 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium acetate tetrahydrate
Point de fusion 80.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 8 to 9 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15,5718
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC Diacétate tétrahydraté de magnésium(2+)
Poids de la formule 214.46
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique