Learn More
Tétrahydrate d’acétate de magnésium, ≥99 %, grade réactif, Solstice
Code produit 15637920 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15637920 1 kg Flacon poly 1kg
15627920 100 g Flacon poly 100g
15647920 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15637920 Fournisseur Fluka Code fournisseur M06311KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    185.99€ / 1kg
    Économisez 11.01€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-04-2027
Ajouter au panier
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H14MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
Numéro MDL MFCD00149214
Clé InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
CID PubChem 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium acetate tetrahydrate
Point de fusion 68 °C
Couleur Incolore
pH 8 à 9 (à 20 °C)
Forme physique Plein
Quantité 1 kg
Odeur Semblable au vinaigre
Conditionnement Flacon poly
Densité 1,45 g/cu.cm à 20 °C
Formule linéaire (CH3COO)2Mg · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3730605
Informations sur la solubilité Complètement soluble dans l’eau
Nom IUPAC Diacétate tétrahydraté de magnésium(2+)
Poids de la formule 214,45g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %