Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate de magnésium tétrahydraté, pour la biochimie
Code produit 12674957 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12674957 1 kg 1kg
12664957 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12674957 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 212550010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H14MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
Numéro MDL MFCD00149214
Clé InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
CID PubChem 134717
Nom IUPAC Diacétate de magnésium tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium acetate tetrahydrate
Point de fusion 80.0°C
Quantité 1 kg
Formule linéaire (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15,5718
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 214.46
Qualité Biochimie