Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, Fisher BioReagents
Code produit 10521255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521255 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10521255 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP215500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Flacon poly ; 500 g
L’acétate de magnésium est adapté à la préparation de solutions tampons et est requis comme stabilisateur pour toutes les étapes de purification des bactériophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium Acetate Tetrahydrate
Point de fusion 80°C
CAS 16674-78-5
Couleur Blanc
pH 8 to 9
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Formule moléculaire C4H14MgO8
Formule linéaire (CH3COO)2Mg·4H2O
Numéro MDL MFCD00149214
Merck Index 15, 5718
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
Clé InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nom IUPAC Diacétate tétrahydraté de magnésium(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
CID PubChem 134717
Poids de la formule 214.46
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly