Learn More
Tétrahydrate d’acétate de magnésium, Solstice
Code produit 15652270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15652270 2.5 kg 2.50kg
15642270 100 g 100g
15662270 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15652270 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2286482.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    518.50€ / 2.5kg
    Économisez 56.50€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H14MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
Numéro MDL MFCD00149214
Clé InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
CID PubChem 134717
Nom IUPAC Diacétate de magnésium tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Acetate Tetrahydrate
Forme physique Liquid
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire (CH3COO)2Mg · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3730605
Poids de la formule 214,45g/mol
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Réactif ACS