Learn More
Tétrahydrate d’acétate de magnésium, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Acetate Tetrahydrate |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | (CH3COO)2Mg · 4H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3730605 |
| Poids de la formule | 214,45g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98 % |
| Qualité | Réactif ACS |