Learn More
Phosphate d'ammonium et de magnésium hexahydraté, TRC
Code produit 30475334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475334 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2629485G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Ammonium Phosphate Hexahydrate
CAS 13478-16-5
Quantité 5 g
Synonyme Struvite, Ammonium Magnesium Phosphate ((NH4)Mg(PO4)) Hexahydrate, Ammonium Magnesium Phosphate Hexahydrate, Magnesium Monoammonium Phosphate Hexahydrate
Formule InChI InChI=1S/Mg.H3N.H3O4P.6H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg+2].[NH4]OP(=O)([O-])[O-]
Nom IUPAC azanium ; magnésium ; phosphate ; hexahydrate
Poids de la formule 245.0362