Learn More
Bromure de magnésium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10351290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10351290 1 g Flacon en verre 1g
10024157 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10351290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413390010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7789-48-2 | Br2Mg | 184.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-48-2
Formule moléculaire Br2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 184.11
Numéro MDL MFCD27995637
Clé InChI OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
CID PubChem 82241
Nom IUPAC magnesium(2+) dibromide
SMILES [Mg++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium bromide
Point de fusion 711.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Formule linéaire MgBr2
Fieser 02,254; 06,270; 08,273; 10,14; 15,194; 16,199
Merck Index 15,5723
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1015g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 184.11
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.